FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
24538-18LEA 1410 EUR InStock
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
FAM benzine
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition: 65-95 °C
Point de fusion: -30 °C
Densité: 0.76 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range 60 - 95 °C
Density (15 °C) 0.695 - 0.710 g/cm³
Amount of distillate 90 °C 85 - 95 Vol.%
Residue from evaporation (DIN EN ISO 6246) Max. 0.03 g/l
n-Hexane (GC) Max. 5 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité