Zinc acétate dihydraté ≥98% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Di(acétate) de zinc dihydraté
HONC383058-25KGEA 2270 EUR InStock
HONC383058-25KG
Zinc acétate dihydraté ≥98% ACS, Fluka™
Zinc acétate dihydraté
Beilstein Number: 3732513
RTECS Number: 209-170-2
UNSPSC Code: ZG8750000
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219,51 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,750 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay 98.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 7.0
in CH₃COOH insoluble matters Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité