Acide fluorhydrique 49,5-50,5%, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17736)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC40213H-5LEA 168 EUR InStock
HONC40213H-5L
Acide fluorhydrique 49,5-50,5%, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17736)
Acide fluorhydrique
Beilstein Number: 1098214
Formule: HF
MW: 20,01 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1,170 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.5 - 50.5 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.05 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.2 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 50 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité