HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane), Qualité semi-conducteur (Honeywell 17713)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC40215H-1LEA 530 EUR InStock
HONC40215H-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane), Qualité semi-conducteur (Honeywell 17713)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -80 °C
Densité: 0,770-0.775 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25,9 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
ONU: 3286
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 98 %
Density (D 20/4) 0.770 - 0.775
Refractive index (n 20/D) 1.4070 - 1.4090
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.1 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité