Acide nitrique 69-71% VLSI, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17512)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40303H-2.5L 40303H-260KG
HONC40303H-2.5LEA 195 EUR InStock
HONC40303H-2.5L HONC40303H-260KG
Acide nitrique 69-71% VLSI, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17512)
Acide nitrique
RTECS Number: 231-714-2
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 122 °C(1,013 hPa)
Point de fusion: -38 °C
Densité: 1.420 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particles > 0,5 µm Max. 250 P/ml
Particles > 5 µm Max. 2 P/ml
Assay 69 - 70 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.05 ppm
Boron (B) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.02 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.05 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.05 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.02 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.02 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité