L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2, Puriss. p.a. Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
72299-1L 72299-2.5L 72299-4X2.5L 72299-6X1L
72299-1LEA 47.4 EUR InStock
72299-1L 72299-2.5L HONC72299-4X2.5L HONC72299-6X1L
Propanol-2, Puriss. p.a. Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Propanol-2
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 635639
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 77…83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
IR spectrum complying
Boiling range 82.1 - 82.6 °C
Density (D 20/4) 0.784 - 0.786
Refractive index (n 20/D) 1.3770 - 1.3780
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.00074 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.00017 %
Free acid, free alkali Max. 0.0001 meq/g
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.00034 %
Reaction against H₂SO₄ complying
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Boron (B) Max. 0.02 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonyl compounds (as Acetone) Max. 20 ppm
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) Max. 20 ppm
Ethanol (GC) Max. 0.01 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10
Solubility in water complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité