Avantor® Hichrom, Connectors, PEEK Tees and Crosses
Fournisseur: Avantor
HICHHI-034EA 83.5 EUR InStock
HICHHI-034 HI-032 HICHHI-035
Avantor® Hichrom, Connectors, PEEK Tees and Crosses
Raccords et connecteurs
  • Use with one PEEK™ or stainless steel tubing
  • Maximum operating pressure 3,500psi (241 bar)
Information de livraison: Includes three or four HI-505 fingertight fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité