VWR® Peqlab peqGOLD Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides I
Fournisseur: VWR Chemicals
13-6943-00EA 13.5 EUR InStock
13-6943-00 13-6943-01 13-6943-02
VWR® Peqlab peqGOLD Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides I
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit I de minipréparation de plasmides permet d'extraire facilement, rapidement et efficacement de l'ADN plasmidique très pur. Il vous permet d'isoler jusqu'à 30 µg d'ADN plasmidique de haute qualité à partir de 1 à 5 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. L'ADN plasmidique obtenu avec les kits peqGOLD Plasmid Miniprep peut être directement utilisé pour une large gamme d'applications en aval.
  • Convient au traitement simultané de plusieurs échantillons
  • Temps de manipulation et de préparation courts (<15 minutes)
  • Pas besoin d'extractions ou de précipitations organiques
  • Dégradation enzymatique complète de tout l'ARN cellulaire
  • Élimination efficace des inhibiteurs enzymatiques et des contaminants
Information de livraison: Chaque kit comprend des colonnes d'ADN peqGOLD et des tubes de prélèvement de 2 ml, une solution de RNase A, les solutions I, II et III, un tampon HBC et un tampon de lavage de l'ADN et un tampon d'élution.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité