L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isolation de l'ARN, kit ARN total, peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
13-6834-01EA 247 EUR InStock
13-6834-01 13-6834-02
Isolation de l'ARN, kit ARN total, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Méthode facile à utiliser pour isoler jusqu'à 100 µg d'ARN total à partir de cellules eucaryotes cultivées et de tissus mous. <1×10⁷ cellules ou 30 mg de tissu.
  • Rapide, 20 minutes ou moins
  • Sûr, sans extraction au phénol ou au chloroforme
  • Polyvalent, avec des protocoles d'essorage et d'aspiration disponibles
  • La colonne d'homogénéisation réduit le colmatage de la colonne d'ARN
  • Compatible avec le kit de digestion DNase I peqGOLD pour le plus bas niveau de copurification d'ADNg (13-1091-01)
Information de livraison: See attached manual.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..