D(-)-Mannitol
Fournisseur: VWR Chemicals
0880-50KGEA 1500 EUR InStock
0880-12KG 0880-50KG
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité