PCR tubes,
732-3611EA 46.6 EUR InStock
VWRI732-3611
PCR tubes,
Individual PCR tubes feature evaporation-resistant, easy-to-open-and-close lids that prevent sample loss.
  • Ultra-thin, uniform wells ensure optimal heat transfer and reaction efficiency
  • Available in ultra-clear, assorted, or specific colours
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free.
Conditionnement: Conveniently packaged in reclosable bags to minimise risk of contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité