Alizarin red S (sodium salt), AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses (C.I. 58005)
Fournisseur: VWR Chemicals
86156.150EA 113 EUR InStock
86156.150 86156.180
Alizarin red S (sodium salt), AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses (C.I. 58005)
Alizarin Red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH Range (Yellow to Purple-Red) 3.7 - 5.2
Identity (IR-Spectrum) Passes Test
Insoluble in Water Passes Test
Absorption Maximum λ1 (NaOH 0.1 M) 592 - 596
Absorption Maximum λ2 (NaOH 0.1 M) 553 - 558
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max. 1, NaOH 0.1 M) 305 - 480
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max. 2, NaOH 0.1 M) 330 - 520
Related Substances (TLC) Passes Test
Loss on Drying (135 °C) ≤5.0
Suitability for Microscopy Passes Test
Sensitivity to Aluminium Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité