Avantor® Hichrom, Tubing Cutter for Polymer Tubing
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-191EA 67.5 EUR InStock
HICHHI-191
Avantor® Hichrom, Tubing Cutter for Polymer Tubing
Cutters
Standard cutter for 1/16" and 1/8" O.D. tubing.
  • Compatible with PEEK and PTFE tubing
  • Flat burr-free cuts
  • Guide holes to ensure precise cutting
Information de livraison: Includes five replacement blades.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité