VWR®, Taq DNA polymerase, 200000 U
Fournisseur: Avantor
VWR®
733-2479EA 0 EUR InStock
733-2479
VWR®, Taq DNA polymerase, 200000 U
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Taq DNA polymerase is a thermostable recombinant DNA polymerase, which exhibits very high activity in primer extension and other molecular biology applications. The enzyme is isolated from thermus aquaticus and has a molecular weight of approximately 94 kDa.
  • Store at –20 °C
Enzyme is supplied in 20 mM tris-HCl pH 8,5, 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% tween 20, 0,5% NP40, 50% glycerol.
Attention: Reagent for in vitro laboratory use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité