VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Fournisseur: VWR Collection
390-1346EA 1830 EUR InStock
390-1346 390-1349 390-1350
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Incubateurs Standard Incubators
Les incubateurs microbiologiques INCU-Line® sont conçus pour cultiver des organismes à des températures homogènes. Ils ont une plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 100 °C et peuvent, par exemple, être utilisés pour des tests microbiologiques, pour la détermination du nombre de germes et pour le vieillissement/le stockage à chaud.
  • Contrôleur multifonctionnel à microprocesseur avec écran tactile couleur de 4,3"
  • Mémoire de cinq programmes utilisateur
  • Profil température-temps à cinq segments, changement rapide de la température et de l'heure de consigne pendant un programme en cours
  • Démarrage planifié du programme (réglage de la date et de l'heure) et fonction de boucle jusqu'à 255 fois ou sans fin
  • Maintien de la température au point de consigne réglable de 1 minute à 366 jours ou fonctionnement continu
  • Temps de rampe réglables (jours/h/minutes)
  • Protection contre les surchauffes de classe 3.1
  • Contrôle automatique du volet d'air (0% - fermé, 100% - ouvert, réglable par incréments de 1%)
Ces incubateurs à convection naturelle sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable (DIN 1.4016) et d'un extérieur en tôle thermolaquée avec une porte pleine verrouillable et une porte interne en verre pour une atmosphère stable. Tous les modèles sont équipés d'un port d'accès de 30 mm de diamètre, d'une horloge en temps réel, d'une interface USB (en façade) pour télécharger les données sur une clé USB et d'une interface LAN. La mémoire interne permet de stocker jusqu'à 10 000 enregistrements de données (pour une durée maximale de 6 mois). La gamme est dotée d'une fonction d'autodiagnostic, d'un système de contrôle des coupures de courant, d'une alarme de défaillance du capteur de température, d'une alarme de porte ouverte et d'alarmes sonores et visuelles de température.
Les incubateurs Prime de même taille peuvent être empilés sans accessoires supplémentaires (sauf le modèle 180 L qui n'est pas empilable).
Information de livraison: Fourni avec des étagères en fil d'acier inoxydable, un certificat d'essai du fabricant (données mesurées à 37 °C) et un manuel d'instructions multilingue (téléchargeable de la mémoire interne sur une clé USB).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité