Purvalanol A ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 6-[(3-Chloro)anilino]-2(1R)-(isopropyl-2-hydroxyethylamino)-9-isopropylpurine, (R)-2-((6-((3-Chlorophenyl)amino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
14579-10 14579-50 14579-5 14579-100
CAYM14579-10EA 105 EUR InStock
CAYM14579-10 CAYM14579-50 CAYM14579-5 CAYM14579-100
Purvalanol A ≥98%, solide cristallin
Purvalanol A
Purvalanol A is a potent, cell-permeable, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases (CDKs) with IC50 values of 4, 70, 35, 850, and 75 nM for cdc2/cyclin B, Cdk2/cyclin A, Cdk2/cyclin E, Cdk4/cyclin D1 and Cdk5-p35, respectively.
Purvalanol A reversibly arrests synchronized cells in the G1 and G2 phase of the cell cycle, inhibiting both cell proliferation and cell death. At 10 μM, purvalanol A potently suppresses the anchorage-independent growth of c-Src-transformed cells as well as HT-29 and SW48 human colon cancer cells.
Attention: Not for human or veterinary use.
Formule: C₁₉H₂₅N₆OCl
MW: 388,9 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179211
Numéro CAS: 212844-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité