Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%

Fournisseur: Abcam
Danger

ABCAAB142766-5EA 155 EUR InStock
ABCAAB142766-5
25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%
25-Hydroxyvitamin D3
The major circulating metabolite of vitamin D3 (Cholecalciferol). Calcifediol also has mineralisng properties.


Formule: C₂₇H₄₄O₂
MW: 400,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867077
Numéro CAS: 19356-17-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity >98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité