Hexadecanamide ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Palmitamide
21086-1 21086-500 21086-100 21086-250
CAYM21086-1EA 262 EUR InStock
CAYM21086-1 CAYM21086-500 CAYM21086-100 CAYM21086-250
Hexadecanamide ≥95%
Hexadecanamide
Hexadecanamide is a primary fatty acid amide that is derived from palmitic acid (C16:0) and belongs to a class of important cell signaling lipids.
While the physiological significance of this compound is not yet clear, it is reported to demonstrate weak anticonvulsant activity in a maximal electroshock seizure test in mice when compared with the endocannabinoid palmitoyl ethanolamide.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₁₆H₃₃NO
MW: 255,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00025534
Numéro CAS: 629-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité