(±)-Hydroxybupropion-D6 solution, Certified Reference Material (CRM), Ceriliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Cerilliant®
H-062-1MLEA 245 EUR InStock
H-062-1ML
(±)-Hydroxybupropion-D6 solution, Certified Reference Material (CRM), Ceriliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of hydroxybupropion levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
(±)-Hydroxybupropion is a major bupropion metabolie in urine. Bupropion is a pharmaceutical used as an antidepressant and a smoking cessation drug sold under the trade name Wellbutrin® and Zyban®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité