Amberlite® IRA-67, free base, env. 60% d'humidité 500 - 750 μm, Supelco®
Fournisseur: Merck
06411-1KG 06411-250G
06411-1KGEA 234 EUR InStock
06411-1KG 06411-250G
Amberlite® IRA-67, free base, env. 60% d'humidité 500 - 750 μm, Supelco®
Amberlite® IRA-67, free base
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics.
  • 1,6 meq/mL by wetted bed volume
Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Previously known as IRA-68.
Numéro MDL: MFCD00145567
Numéro CAS: 65899-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité