Paraformaldehyde 4% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 47.1 EUR InStock
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité