L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cyanine 555 succinimidyl ester dye_cyanine
Fournisseur: Biotium
90016-1MG 90016-10MG
90016-1MGEA 308 EUR InStock
90016-1MG 90016-10MG
Cyanine 555 succinimidyl ester dye_cyanine
Cyanine succinimidyl ester
Biotium offers high quality amine-reactive succinimidyl ester (SE) dyes used to label proteins, oligonucleotides, and nucleic acids.
  • Cyanine 555 is structurally identical to Cy®3 from GE Healthcare.
  • λEx/λEm (water) = 555/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMF and DMSO
  • Store at -20°C and protect from moisture and light
We offer Cyanine 555 (Cy®3), Cyanine 647 (Cy®5), Cyanine 680 (Cy®5.5), and Cyanine 750 (Cy®7) as high quality succinimidyl esters.
Also see our CF® Dye Succinimidyl Esters, available with more than 20 bright and photostable CF® Dyes.
Cy3, Cy5, Cy5.5, and Cy7 are registered trademarks of GE Healthcare.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e134d9bb6410321bd2eec2cd1c9f96e12d8863f6&vid=b69698b323ec0af1d80cf8a5418cec0619bd8aee&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité