Amberlite® IR-120 (Na) résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
224359-250GEA 53.1 EUR InStock
224359-250G 224359-1KG
Amberlite® IR-120 (Na) résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IR-120 (Na)
Amberlite® IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Numéro MDL: MFCD00132707
Numéro CAS: 9002-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité