Amberlite® IRA-900 (Cl), env. 60% d'humidité résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
216585-500GEA 93.8 EUR InStock
216585-500G
Amberlite® IRA-900 (Cl), env. 60% d'humidité résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IRA-900 (Cl)
Amberlite® IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin.[1] This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.
Strongly basic, macroreticular resin of moderately high porosity with benzyltrialkylammonium functionality which is useful in decolorizing and removal of organic materials.
Amberlite® IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitrophenol.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for decolorizing intermediate to light solutions, concentrating heparin at neutral pH, removing metal ions, etc.
Numéro MDL: MFCD00132712
Numéro CAS: 9050-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité