Amberlite® XAD4, Pore size: 100 Å 20 - 60 mesh résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
XAD4-500G XAD4-1KG
XAD4-500GEA 208 EUR InStock
XAD4-500G XAD4-1KG
Amberlite® XAD4, Pore size: 100 Å 20 - 60 mesh résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® XAD4
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Polyaromatic adsorbent for small hydrophobic compounds, surfactants, pharmaceutical manufacturing, phenols, chlorinated organics, pesticide removal and recovery, and organic removal from aqueous food streams.
Numéro MDL: MFCD00132704
Numéro CAS: 9003-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité