Amberlite® XAD-16, Pore size: 200 Å 20 - 60 mesh résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Amberlite® XAD16, XAD16N
M-Clarity™ quality level = MQ400
XAD16-1KG XAD16-500G
XAD16-1KGEA 390 EUR InStock
XAD16-1KG XAD16-500G
Amberlite® XAD-16, Pore size: 200 Å 20 - 60 mesh résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® XAD-16
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
  • Surface area: 800 m²/g
Applications: Hydrophobic compounds up to 40,000 MW; antibiotics; pharmaceutical manufacturing; surfactants; bitters; separation of large organic molecules (especially proteins). More efficient than XAD2.
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145831
Numéro CAS: 104219-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité