Amberlite® IR120 Hydrogen form 620 - 830 μm (échangeur de cations fortement acide), résine échangeuse d'anions, Supelco®
Fournisseur: Merck
10322.EA 59 EUR InStock
10322.
Amberlite® IR120 Hydrogen form 620 - 830 μm (échangeur de cations fortement acide), résine échangeuse d'anions, Supelco®
Amberlite® IR120 Hydrogen form
Amberlite IR 120-H, gel type acidic cation exchange resin is of sulfonated polystyrene type having tremendous stability. It is an efficient heterogeneous catalyst for organic reactions.
Strongly acidic cation exchange resin suitable for a wide variety of chemical process applications, removal of amino acids at low pH, USP potassium methods, etc..
Numéro MDL: MFCD00132707
Numéro CAS: 39389-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité