Sodium bicarbonate : Sodium carbonate concentrée (64 mM : 20 mM) dans l'eau IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5, Supelco®
Fournisseur: Merck
62414-1LEA 63.9 EUR InStock
62414-1L 62414-2.5L
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate concentrée (64 mM : 20 mM) dans l'eau IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5, Supelco®
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate
The “bicarbonate concentrate” is 1-molar solution of sodium bicarbonate (the saturation temperature of the 1-molar solution is 15°C). It is highly advantageous as it is temperature dependent and its subsequent dilution with water can be appropriately controlled
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Certifications: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité