Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminophenylphosphate sodium salt, hydraté ≥98.0% (par CCM) pour analyses, qualité électrochimique, Supelco®

Fournisseur: Merck

75113-100MGEA 188 EUR InStock
75113-100MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt, hydraté ≥98.0% (par CCM) pour analyses, qualité électrochimique, Supelco®
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).


Formule: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Numéro CAS: 108084-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité