Acetonitrile with 0,1% ammonium acetate testé pour UHPLC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
14274-2LEA 520 EUR InStock
14274-2L
Acetonitrile with 0,1% ammonium acetate testé pour UHPLC-MS, Supelco®
Acetonitrile with 0,1% ammonium acetate
Acetonitrile with ammonium acetate may be used as a mobile phase in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay for the simultaneous quantitative analysis of synthetic corticosteroids like beclomethasone dipropionate, betamethasone, budesonide, dexamethasone, fludrocortisone, flunisolide, fluorometholone, fluticasone propionate, megestrol acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone, and triamcinolone acetonide.
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité