Titanium(IV) oxysulphate solution pour détermination du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) according to DIN 38 409, part 15 DEV-18, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34244-1LEA 129 EUR InStock
34244-1L
Titanium(IV) oxysulphate solution pour détermination du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) according to DIN 38 409, part 15 DEV-18, Supelco®
Titanium(IV) oxysulphate
Titanium(IV) oxysulfate is known to form a yellow complex upon reaction with hydrogen peroxide (H2O2) which facilitates the latter′s determination by spectrophotometric methods.
Formule: TiOSO₄·aq
MW: 159,93 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149873
Numéro CAS: 13825-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité