Reserpine 5 mg/l dans le propanol-2 50% (v/v) étalon analytique, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
43530-4.5ML-FEA 255 EUR InStock
43530-4.5ML-F
Reserpine 5 mg/l dans le propanol-2 50% (v/v) étalon analytique, pour LC-MS, Supelco®
Reserpine
Reserpine is a 36 carbon indole alkaloid mostly used as a tranquilizing agent in medicine. It is mostly used as drug for hypertension.
Formule: C₃₃H₄₀N₂O₉
MW: 608,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005091
Numéro CAS: 50-55-5
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité