8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid ≥98.5% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
55370-100GEA 121 EUR InStock
55370-100G
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid ≥98.5% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid
Reagent for spectrophotometric det. of Fe(III)
Formule: C₉H₆INO₄S
MW: 351,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006793
Numéro CAS: 547-91-1
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité