Acide méthanesulfonique 0.1 M (0.1N) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
55517-1LEA 55.2 EUR InStock
55517-1L
Acide méthanesulfonique 0.1 M (0.1N) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/73/26836273.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité