Acide oxalique 0.1 M (0.2N) concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide éthane dioïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
68487-1LEA 54.4 EUR InStock
68487-1L
Acide oxalique 0.1 M (0.2N) concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité