Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitron ≥97.0% pour détermination spectrophotométrique de perchlorate, pour la détermination du nitrate, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

73490-50GEA 569 EUR InStock
73490-50G
Nitron ≥97.0% pour détermination spectrophotométrique de perchlorate, pour la détermination du nitrate, Supelco®
Nitron


Formule: C₂₀H₁₆N₄
MW: 312,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005174
Numéro CAS: 2218-94-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité