di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ammonium phosphate dibasiqueAmmonium phosphate diammonium
79762-50GEA 25.6 EUR InStock
79762-50G 79762-250G
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité