Sodium metatungstate monohydrate dans l'eau ~85% pour séparation des mélanges minéraux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
80656-500MLEA 2130 EUR InStock
80656-500ML 80656-100ML
Sodium metatungstate monohydrate dans l'eau ~85% pour séparation des mélanges minéraux, Supelco®
Sodium metatungstate monohydrate
Formule: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
MW: 2986,13 g/mol (2968,12 anhy)
Numéro MDL: MFCD00061466
Numéro CAS: 12141-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité