Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ferene disodium salt ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

82940-1GEA 51.1 EUR InStock
82940-1G
Ferene disodium salt ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
Ferene disodium salt
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt also known as Ferene is a chelating agent which usually binds with Fe2+ ion to form coloured complex

Colorimetric reagent for iron, which is more sensitive than other reagents (e.g. Ferrozine), molar absorptivity 35500 liters/mol cm


Formule: C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂
MW: 494,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040642
Numéro CAS: 79551-14-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité