TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥95.0% pour détermination spectrophotométrique des métaux de transition, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
89456-100MG-FEA 108 EUR InStock
89456-100MG-F
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥95.0% pour détermination spectrophotométrique des métaux de transition, Supelco®
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate)
Reagent for the spectrophotometric determination of ultra trace amounts of transition metals; determination by capillary zone electrophoresis.
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) [tetrasodium salt hydrate, TPPS] has been used in preparing Co–Al LDH/Fe(III)-TPPS film modified electrode; for demonstrating reversible redox peak attribution to Co(III)/Co(II), with iron(III) porphyrin; making it mediator for electron transfer.
Formule: C₄₄H₃₀N₄O₁₂S₄
MW: 934,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070632
Numéro CAS: 35218-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité