Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥97.0% (par analyse élémentaire), Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

90548-1G-FEA 196 EUR InStock
90548-1G-F
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥97.0% (par analyse élémentaire), Supelco®
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex
TTF-TCNQ is an organic metal-like charge transfer complex, which is mostly used as an electrode.[

TTF-TCNQ has been used in sensor fabrication during amperometric lactate biosensor development for qualitative analysis of lactate accumulation in ischemic myocardium patients.


Formule: C₆H₄S₄
MW: 408,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791115
Numéro CAS: 40210-84-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité