Hématoxyline, Supelco®
Fournisseur: Merck
H9627-5X100GEA 1600 EUR InStock
H9627-5X100G
Hématoxyline, Supelco®
Hématoxyline
Hematoxylin is an organic stain which chelates with metal ions and binds to DNA and RNA. It is used for staining nucleus of the cells.[1] Hematoxylin along with eosin stain is used in the diagnosis of invasion stage in tumors.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité