L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
WR®, LTS® Compatibele Pipettips
Fournisseur: VWR Collection
613-6516EA 71.9 EUR InStock
613-6516 613-6495 613-6496 613-6497 613-6498 613-6499 613-6502 613-6503 613-6504 613-6505 613-6506 613-6507 613-6508 613-6509 613-6510 613-6511 613-6512 613-6513 613-6514 613-6515
WR®, LTS® Compatibele Pipettips
Pipettips
VWR® LTS® compatibele pipettips zijn voorzien van een flexibel afdichtingsgebied en een positieve stop, wat resulteert in een veilige afdichting met lichte uitwerpkracht op LTS®-compatibele pipetten.
  • Compatibel met de LTS®-stijlpipetten
  • Maximaliseert monsterherstel met laagbindende hars en een fijn puntontwerp
  • Verbetert de ergonomie door de kracht te verminderen die nodig is om een tip te bevestigen en uit te werpen
  • Autoclaveerbaar bij 1 bar, 122 °C gedurende 15 minuten
  • Gefabriceerd onder een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
VWR®, Tips makenMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité