L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, LTS® Compatible Filter Tips
Fournisseur: VWR Collection
732-3639EA 150 EUR InStock
732-3639 732-3640 732-3641 732-3642 732-3643
VWR®, LTS® Compatible Filter Tips
Pointes de pipettes
VWR® LTS® compatible filter tips feature a flexible seal area and a positive stop resulting in a secure seal with light ejection force on LTS® compatible pipettors.
  • Compatible with the LTS® style pipettors
  • Maximises sample recovery with low binding resin and a fine point design
  • Improves ergonomics by reducing the force required to attach and eject a tip
  • Autoclavable at 1 bar, 122 °C for 15 minutes
  • Manufactured under an ISO 9001 quality management system
VWR® tips use a low retention resin that is up to ten times more hydrophobic than otherMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité