Anthranilamide ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Aminobenzamide
76884-1GEA 223 EUR InStock
76884-1G
Anthranilamide ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Anthranilamide
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007981
Numéro CAS: 88-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or Crystals or Flakes
Titration (NT) HCLO4 0.1M 99 - 101 %
Purity (HPLC area %) ≥ 99.0 %
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
IRON (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 150 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
RECOMMENDED RETEST PERIOD 48 MONTHS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité