L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N,N-Diméthyl-p-toluidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
85986.230EA 63 EUR InStock
85986.230 85986.290 85986.460
N,N-Diméthyl-p-toluidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
N,N-Diméthyl-p-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 211
Point de fusion: -15
Point d'éclair: 76
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008316
Numéro CAS: 99-97-8
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear pale yellow to amber liquid
Assay (GC) min. 98,0 %
Water max. 0,5 %
Density (d20°C/4°C) 0,935 – 0,937
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 250 mL 85986.230
Glass bottle 1 L 85986.290
Metal cannister 25 L 85986.460
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité