trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
87884-1G-F 87884-250MG-F
87884-1G-FEA 178 EUR InStock
87884-1G-F 87884-250MG-F
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
Formule: C₁₇H₁₈N₂
MW: 250,35 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD03453260
Numéro CAS: 300364-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01d4466b4b1ff50314eb7bbce2f0e8731253760e&vid=02634191e0393313186cb0a731ad91d04e429723&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Faint Yellow to Yellow
Appearance (Form) Powder
Purity (HPLC area %) ≥ 99.0 %
Melting Point 123 - 126 C
Solubility (Color) Yellow to Very Dark Yellow and Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Method) 0.1G IN 10ML CHLOROFORM
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Test by UV Spectroscopy Corresponds to requirements
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 10 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
RECOMMENDED RETEST PERIOD 42 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité