M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08419.1000EA
77.1
EUR
InStock
1.08419.1000
Titriplex® Solution A pour le dosage des alcalino-terreux dans l'eau (dureté), Titrisol®, Supelco®
Titriplex® solution A
for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water
1 ml of reagent is equivalent to 5,6 degree German hardness when using 100 ml of water.
1°d ≙ 10 mg CaO/l