Ethyl-beta-D-glucuronide, certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
E-015-1MLEA 230 EUR InStock
E-015-1ML
Ethyl-beta-D-glucuronide, certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ethyl ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of alcohol and can be used as a biomarker for the monitoring of alchohol consumption.
This Snap-N-Spike® Reference Solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Conditionnement: Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité