Ethyl-beta-D-glucuronide-(ethyl-d5), certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
E-063-1MLEA 378 EUR InStock
E-063-1ML
Ethyl-beta-D-glucuronide-(ethyl-d5), certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ethyl ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of alcohol and can be used as a biomarker for the monitoring of alchohol consumption.
This internal standard is suitable for quantitation of alcohol levels in the body by LC/MS or GC/MS for applications such as forensic testing, clinical toxicology, or alcohol monitoring.
Conditionnement: Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité